主要文件
CLS4136
Corning® DeckWorks防气溶胶带滤芯吸头
1 - 20μL low binding barrier pipet tips, graduated, hinged racks, natural, sterile, polypropylene, 96 tips/rack, 10 racks/pack, 4 packs/case
别名:
low binding barrier pipet tips, low binding barrier pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.01
体积范围:
1-20 μL
无菌性:
sterile
特点 :
DNase free
RNase free
barrier
disposable
endotoxin free
filter
graduated
Tip shape: round
包装:
case of 96
rack of 96
制造商/商品名称:
Corning 4136
物料
natural tip
polypropylene
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier
disposable
endotoxin free
filter
graduated
Tip shape: round
包装
case of 96
rack of 96
制造商/商品名称
Corning 4136
体积范围
1-20 μL
适用性
suitable for (quantitative and semi-quantitative assays such a real-time PCR (qPCR) and conventional PCR)
吸附类型
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® DeckWorks防气溶胶带滤芯吸头
康宁DeckWorks防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。
该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。
移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。
医用级树脂和卓越的生产能力可提供以下全面认证:
  • 无热原
  • 无人源DNA
  • 无RNase/DNase
  • 无菌保证水平为10-3
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)