主要文件
CLS3788
Corning® 96孔透明聚苯乙烯微孔板
round bottom clear, polystyrene, bag of 20 ×, sterile, lid
别名:
96多孔板, 96孔微孔板, 96孔板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
clear bottom
polystyrene
round bottom clear
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
case of 100
bag of 20 ×
制造商/商品名称
Corning 3788
尺寸
96 wells
孔体积
330 μL
工作体积
75-200 μL
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 未处理(或中等结合)的聚苯乙烯表面具有疏水的性质,并且可通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于固定化大分子,例如抗体,这类分子具有可与表面相互作用的大疏水区域
  • 未处理的微孔板具有约100至200 ng IgG/cm2的结合能力
  • 总体积为330 μL;推荐的工作体积最多为75至200 μL
  • 符合标准微孔板的规格和尺寸
注意: 总孔容积为330 μL
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)