主要文件
CLS3694
康宁® 96 孔半区微孔板
flat bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
black polystyrene
flat bottom
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
包装
bag of 25
制造商/商品名称
Corning 3694
最大体积
190 μL
尺寸
96 wells
孔直径
10.7 mm
孔工作体积
25-125 μL
工作体积
125 μL
颜色
black
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
独特的半面板可通过减少每孔所需的试剂量,帮助节省稀有和昂贵的试剂,同时仍然可在大多数标准读板器上进行读取。
特点和优势
  • Corningn® 96 孔半区微孔板为不带盖、平底黑色聚苯乙烯板,具有结合培养基的聚苯乙烯表面。
  • 有助于最大程度减少荧光测定过程中的孔间交叉干扰
  • 疏水性,通过被动相互作用结合生物分子
  • 具有低背景荧光和最小的光散射
  • 固定大分子
  • 标准微孔板规格和尺寸
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)