主要文件
CLS3690
康宁® 96 孔半区微孔板
flat bottom clear, polystyrene, High, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料 :
flat bottom clear
polystyrene
round wells
最大体积:
190 μL
尺寸:
96 wells
孔直径:
10.7 mm
工作体积:
125 μL
物料
flat bottom clear
polystyrene
round wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
包装
bag of 25 inner package
制造商/商品名称
Corning 3690
最大体积
190 μL
尺寸
96 wells
孔直径
10.7 mm
工作体积
125 μL
颜色
clear
吸附类型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
独特的半面板可通过减少每孔所需的试剂量,帮助节省稀有和昂贵的试剂,同时仍然可在大多数标准读板器上进行读取。
特点和优势
  • 不带盖的Corningn® 96 孔半区微孔板符合标准微孔板规格和尺寸。
  • 高结合表面能够结合介质(>10kD)和具有离子基团和/或疏水区域的大生物分子。
  • 结合力约为 400至500ng IgG/cm²。
  • 免疫分析的理想选择。
  • 建议工作体积可达 25 至 125 μL。
  • 符合标准微孔板封装和尺寸。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)