CLS3640
Corning ® NBS ™ 384 孔微孔板
surface treatment, Non-binding Surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.15
推荐产品
物料
clear polystyrene
flat bottom
flat bottom wells clear wells
polystyrene
square clear wells
无菌性
non-sterile
non-sterile
特点
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 384 well standard
包装
case of 100
pack of 25
制造商/商品名称
Corning 3640
最大体积
112 μL
尺寸
384 wells
工作体积
80 μL
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
NBS™ (non-binding surface)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
- 非结合 (NBS) 表面是一种康宁专有处理技术,用于聚苯乙烯微孔板,以产生非离子亲水表面(聚氧化乙烯样),从而最大限度地减少分子相互作用。
- 是降低低浓度蛋白质和核酸结合并增加分析信噪比的理想选择。
非结合表面(NBS™)多孔板具有一种改性聚合物表面(PS),可形成非离子型亲水性表面(聚乙烯氧化物样),从而最大限度地减少生物相互作用,提高信噪比。 结果表明,NBS能够显著降低蛋白质和核酸与聚合物的结合(<2 ng/cm2;与PS & PP表面相比,超过90%的蛋白结合降低),保持酶活性,抑制多种细胞系的粘附。这些用于检测板的新表面技术非常适合同相杂交,如闪烁迫近分析法(SPA)。 除了信噪比增加20倍以上,选定化验也显示出更高的灵敏度和特异性。 对于384孔板,建议工作体积最多20 μL至80 μL。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.