Merck
CLS3374
Corning® HTS Transwell® 96孔通透性支持物
HTS Transwell-96 Permeable Support with 8.0 μm pore polyester membrane, TC-treated, sterile, 2/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
無菌
sterile
特點
lid
skirt
plate format: 96 well
包裝
pack of 1
case of 2
製造商/商標名
Corning 3374
小室尺寸
0.08 mL
膜尺寸
4.26 mm
膜厚度
10.0 μm
尺寸
96 wells
表面積
0.14 cm2 , cell growth area
孔有效容積
0.235 mL
顏色
clear plate
孔徑
8.0 μm pore size
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • HTS Transwell ®-96 渗透支架有 96 孔阵列,渗透插入物通过刚性机器人友好托盘连接
  • 产品包括 HTS Transwell®-96 渗透膜嵌入物,接收板( 96 孔用于生长或测定步骤)和 1 个无菌盖;每箱 2 套
  • 8.0 μm 孔尺寸 PET(聚酯)膜
  • 细胞生长或细胞迁移的膜面积为 0.143 cm²,比其他品牌大 20-50%
  • 大面积的顶部与底部接触空间
  • 自动化优化设计,带有多通道进料口,改良的夹持表面和条形码
  • 所有膜都经过细胞附着处理
  • 接收器板未经处理
  • 盖——最小化蒸发并防止污染
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
Xiang Jin et al.
Oncology letters, 18(2), 1218-1224 (2019-08-20)
Cervical carcinoma high-expressed long non-coding RNA (lncRNA) 1 (lncRNA-CCHE1) serves an oncogenic role in cervical and liver cancer. The present study aimed to explore the role of CCHE1 in pancreatic adenocarcinoma. CCHE1 expression was detected by reverse transcription-quantitative polymerase chain