Merck
CLS3331
Corning® CellSTACK®排气盖
stacking device, ABS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Corning 3331
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可用于填充、排气、堆叠和操作。
法律資訊
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.