主要文件
CLS3289
康宁® CellBIND® 表面细胞培养瓶
CellBIND 25cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 200/cs
别名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物料
canted neck
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
rectangular flask
rectangular polystyrene
vent cap
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
cap
graduations
包装
pack of 20
case of 200
制造商/商品名称
Corning 3289
最大体积
10 mL
表面积
25 cm2
工作体积
5-7.5 mL
适用性
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
吸附类型
CellBIND® surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
康宁 CellBIND 表面通过微波工艺生产,使得更亲水的表面提供更一致、均匀的细胞附着,增加细胞生长和产量。 CellBIND可在困难条件下增强细胞附着和生长,包括较少血清或无血清培养基。
CellBIND可以为昂贵且不稳定的生物包膜提供更经济的替代品。
酶促和非酶促解离溶液均已用于从 CellBIND 表面移除和收获细胞,由于细胞附着强度增加,不推荐刮除。
  • 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成。
  • CellBIND 表面处理进行过处理,以增强细胞附着
  • 100% 完整性测试。
  • 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
法律信息
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)