主要文件
CLS3814
康宁® 超低附着细胞培养瓶
Ultra-Low attachment 75cm2 rectangular canted cell culture flask, vent cap, sterile, 24/cs
别名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物料
U-bottom flask
canted neck flask
high-density polyethylene cap (vent)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
无菌性
sterile
特点
cap
graduations
包装
case of 24
pack of 4
制造商/商品名称
Corning 3814
最大体积
60 mL
表面积
75 cm2
工作体积
15-22.5 mL
吸附类型
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
康宁超低附着表面是一种共价结合的水凝胶层,具有亲水性和中性带电。由于蛋白质和其他生物分子通过疏水和离子相互作用被动吸附到表面,这种水凝胶表面通过这些力自然抑制非特异性固定,从而抑制随后的细胞附着。
该超低附着表面已被证明可成功抑制锚定依赖性 MDCK、VERO 和 C6 细胞的附着,生长时间等于在对照表面(标准组织培养处理的聚苯乙烯)上获得融合细胞生长所需的时间。这一表面也被证明可以阻止巨噬细胞和中性粒细胞的附着和激活。
通风盖含 0.2μm 密封在瓶盖上的不可润湿膜,可提供一致的无菌气体交换,同时将污染风险降至最低。强烈推荐在所有 CO 2 培养箱中使用此盖,尤其是长期使用时。斜颈培养瓶可以更容易地倾倒并且更容易接近烧瓶以进行移液或刮擦。矩形烧瓶从底部到斜颈有一个斜坡,以便于倒入和移液器操作,并有一个防吸头裙,以增强稳定性。其表面无细胞毒性、生物惰性且不可降解。
特点和优势
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成
  • 超低附着表面具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞附着,最大限度地减少蛋白吸收、酶活化和细胞活化
  • 表面无细胞毒性、具有生物惰性且不可降解
  • 便于追溯的批号
  • 100% 完整性测试
  • γ 射线灭菌-辐照和经认证无热原
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)