主要文件
CLS1015P250
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 250 mL
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
polypropylene
特点
graduations (5 mL)
制造商/商品名称
Corning 1015P-250
高度 × 外径
115 mm × 77 mm
尺寸
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)