方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 二氢咖啡酸接枝并负载菊苣酸的壳聚糖纳米胶束在肉鸡体内的药代动力学和抗氧化活性: 本研究考察了负载菊苣酸的纳米胶束在肉鸡体内的药代动力学和抗氧化特性,强调了其改善家禽健康的潜力(Ren et al., 2024)。
- 毛菊苣抗高尿酸血症和高脂血症有效部位的筛选及其网络药理学分析。: 该研究使用网络药理学方法确定了毛菊苣中治疗高尿酸血症和高脂血症的有效成分,包括菊苣酸(Yang et al., 2024)。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Christian Santander et al.
Journal of the science of food and agriculture, 100(4), 1577-1587 (2019-11-27)
Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi establish symbioses with most agricultural plants and improves growth under soil stress conditions. The present study aimed to evaluate the functional contribution of 2 AM fungal inocula (a native consortium isolated from saline soils of the Atacama