Merck
C7082
Sigma-Aldrich
单克隆抗-β-连环蛋白 小鼠抗
clone 6F9, ascites fluid
别名:
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6F9, monoclonal
分子量
antigen 94 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human, chicken, canine, bovine
技術
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured MDBK cells extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CTNNB1(1499)
一般說明
单克隆抗-β-连环蛋白抗体(小鼠IgG1亚型)来源于小鼠骨髓瘤细胞和BALB/c小鼠脾细胞融合产生的6F9杂交瘤。CTNNB1(连环蛋白β1)基因定位于人类染色体3p21。编码的蛋白也称为钙黏着蛋白相关蛋白。编码的蛋白β-连环蛋白位于细胞核内。与β-连环蛋白特异性反应的单克隆抗体是确定各种细胞和组织中β-连环蛋白的相互作用和分配及其与其他连环蛋白和钙黏着蛋白关系的关键工具。
特異性
该抗体不与斑珠蛋白(γ-连环蛋白)发生交叉反应。
免疫原
重组鸡β-连环蛋白。
應用
小鼠抗-β-连环蛋白单克隆抗体可用于:
  • 免疫组化
  • 免疫荧光
  • 免疫印迹
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫荧光分析(1篇论文)
生化/生理作用
在Wnt/β-连环蛋白信号通路中,β-连环蛋白作为信号转导分子参与。该通路与发育,组织稳态和致癌转录有关。该基因的上调与胶质瘤细胞增殖有关。编码的蛋白具有双重功能,通过连接细胞骨架和细胞连接来调节细胞-细胞粘附的协调以及基因转录。已知Wnt/β-连环蛋白信号通路可诱导结肠癌进展。它有助于骨母细胞瘤(OB)和骨肉瘤(OS)的鉴别诊断。β-连环蛋白信号传导通路可能有助于胆管癌(CCA)细胞增殖。与β-连环蛋白特异性反应的单克隆抗体是确定各种细胞和组织中β-连环蛋白的相互作用和分配及其与其他连环蛋白和钙黏着蛋白关系的关键工具。
外觀
本品为腹水液,含15 mM叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
若需延长储存时间,可以工作等分试样冷冻保存。连续使用时,在2-8℃下储存。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。 如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Nuclear ?-catenin mediates the DNA damage response via ?-catenin and nuclear actin.
Serebryannyy L A, et al.
Journal of Cell Science (2017)
Suppression of canonical Wnt/?-catenin signaling by nuclear plakoglobin recapitulates phenotype of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
Gracia Gras E, et al.
The Journal of Clinical Investigation (2006)
Jenny Schneider et al.
Development (Cambridge, England), 142(15), 2686-2695 (2015-06-28)
The nephron is the fundamental structural and functional unit of the kidney. Each mature nephron is patterned along a proximal-distal axis, with blood filtered at the proximal end and urine emerging from the distal end. In order to filter the
The protective effect of PPAR? in sepsis-induced acute lung injury via inhibiting PTEN/?-catenin pathway
Liu L, et al.
Bioscience Reports, 40(5) (2020)
SOX7 Suppresses Wnt Signaling by Disrupting ?-Catenin/BCL9 Interaction.
Fan R, et al.
Dna and Cell Biology, 37(2), 126-132 (2018)
商品
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
查看所有结果