產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | plant: suitable
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
應用
agriculture
SMILES 字串
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
基因資訊
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用作骨髓巨噬细胞中的微管蛋白聚合抑制剂
- 用于抑制人神经元细胞体外神经突生长
- 用作微管去稳定剂,在诱导多能干细胞分化神经元中诱导周围神经病变
生化/生理作用
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.