API 家族
colchicine
製造商/商標名
EDQM
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
基因資訊
human ... TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3