主要文件
C3171
Dewar 35L accessories
aluminum cane with tube stops
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103000
NACRES:
NB.12
价格与库存信息目前不能提供
包裝
pack of 50 ea
製造商/商標名
Worthington 9717089
直徑×長度
1.2 cm × 29 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)