Merck
C111040
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz)亚磷酰胺
configured for MerMade
别名:
DMT-dC(bz)酰胺, N-苯甲酰-5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧胞苷, 3′-[2-氰乙基N,N-?双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], N4-苯甲酰-5′-O-(4,4′-双甲氧基三基)-2′-脱氧胞苷-3′-O-[O-(2-氰乙基)-N,N′-二异丙基亚磷酰胺], 胞啶, N-苯甲酰-5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧-, 3′-[2-氰乙基 双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H52N5O8P
分子量:
833.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
价格与库存信息目前不能提供
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder or granules
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for MerMade
核苷譜
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChI 密鑰
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在寡核苷酸合成中,Proligo′s DNA亚磷酰胺由于偶联效率高,可提高合成DNA的产量和质量。寡核苷酸自动合成的脱保护步骤对于合成时间和终产物质量也十分重要。环外氨基由苯甲酰基(dA(bz)和dC(bz))或异丁酰基(dG(ib))保护。DNA亚磷酰胺的主要特点:
  • 对于标准碱基保护的寡核苷酸,建议的切割和脱保护条件为采用浓氨水55 °C处理8小时,或室温处理24小时
  • Proligo′s DNA亚磷酰胺的高偶联效率有助于得到高产、高质量的寡核苷酸
适用MerMade合成仪。
包裝
C111040-1G 采用 1 盎司瓶装,瓶盖为 28-400
C111040-10G 采用 8 盎司瓶装,瓶盖为 28-400
C111040-6x5G 采用 8 盎司瓶装,瓶盖为 28-400
C111040-6x10G 采用 8 盎司瓶装,瓶盖为 28-400
C111040-20x10G 采用 1 升瓶装,带有 GL 45
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)