主要文件
AXYMCT200CS
微量离心管
size 2.0 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
别名:
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.22
物料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
无菌性
sterile
特点
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
制造商/商品名称
Axygen Inc MCT-200-C-S
Corning
包装
pkg of 10x250tubes/cs
尺寸
2.0 mL
颜色
clear
clear
配件
cap (push fit)
适用性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • MaxyClear 微管采用原生聚丙烯制造。
  • 随配弹扣盖,可确保高效密封以保护样品。
  • 用于贴标的磨砂表面。
  • 盖中心的穿孔口便于以注射器轻松吸取样品。
  • 不含 RNase/DNase,非热原
  • 最大离心力为 14,000 RCF。
  • 经认证耐煮沸
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)