主要文件
BMSIPD960038S
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 9.5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NA.82
物料
stainless steel
包装
pack of 1000 ea
制造商/商品名称
Benchmark Scientific IPD9600-38S
珠直径
9.5 mm
相容性
4mm PE and PC vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pack of loose 3/8 inch Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)