主要文件
AXYPDW11CS
深孔板
size 96 wells, size 1.1 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
别名:
Pipette tips for Velocity
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料:
clear bottom
round bottom wells
尺寸:
1.1 mL
96 wells
材料
clear bottom
round bottom wells
無菌
sterile
特點
lid: no
skirt
製造商/商標名
Axygen Inc P-DW-11-C-S
Corning
包裝
pkg of 10x5plates/cs
尺寸
1.1 mL
96 wells
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Axygen® 深孔检测板是样品收集、体外生长箱和长期储存等应用的理想选择。
  • 耐化学腐蚀,可耐受低至 -80°C 的温度。
  • 超薄型设计减少空间要求。
  • 平坦表面可用热封膜进行有效密封
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)