主要文件
AXYMCT200LC
MAXYMum Recovery®微管
size 2.0 mL, pkg of 10x250tubes/cs
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.22
物料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
无菌性
non-sterile
特点
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
制造商/商品名称
Axygen Inc MCT-200-L-C
Corning
包装
pkg of 10x250tubes/cs
尺寸
2.0 mL
颜色
clear
配件
cap (push fit)
适用性
suitable for (centrifugation)
吸附类型
(ultra-low retention)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)