Key Documents
AV33177
Sigma-Aldrich
抗-TBX20 (AB1) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-T-box 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
抗體表格
affinity isolated antibody
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
49 kDa
物種活性
horse, human, rabbit, dog, mouse, rat, bovine, pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TBX20(57057)
相关类别
免疫原
靶向人TBX20 N末端区域的合成肽
生化/生理作用
TBX20是T-box转录因子家族的成员,在发育中的心脏、眼睛、腹侧神经管和四肢中表达,表明可能在调节这些组织的发育方面发挥作用。
序列
位于以下区域内的合成肽: MEFTASPKPQLSSRANAFSIAALMSSGGSKEKEATENTIKPLEQFVEKSS
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3