Merck
所有图片(9)
主要文件
AMAB91041
Sigma-Aldrich
抗-VGLUT1单克隆抗体 小鼠抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2754, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
别名:
BNPI, SLC17A7
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CL2754, monoclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
mouse, human, rat
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
同位素/亚型
IgG2b
免疫原序列
PSISEEERKYIEDAIGESAKLMNPLTKFSTP
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... VGLUT1(57030)
一般描述
囊泡谷氨酸转运蛋白 1(VGLUT1),也称为溶质载体家族 17 成员 7
(SLC17A7),由定位于人类染色体 19q13(与精神分裂症相关的区域)的基因编码。VGLUT1在大脑的神经元细胞中特异性表达,并且在杏仁核和海马等神经元丰富的区域中表达水平较高。胶质细胞丰富的区域(如胼胝体)也显示出中等水平的表达,而黑质、丘脑底核和丘脑则显示出低水平的表达。VGLUT1的特点是具有保守的C-末端双亮氨酸样基序和C-末端远端的两个聚脯氨酸结构域,其中一个与内吞BAR (Bin/Amphiphyn/Rvs) 结构域蛋白、内亲素结合。
免疫原
溶质载体家族17成员7
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
囊泡谷氨酸转运蛋白1(VGLUT1)在谷氨酸能神经元中作为囊泡谷氨酸转运蛋白起着至关重要的作用。VGLUT1在前额皮质中的表达,可作为阿尔茨海默病 (AD) 中痴呆和抗抑郁活性的潜在神经化学标志物。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
Corresponding Antigen APREST70070
外形
40%甘油和PBS(pH 7.2)。0.02%叠氮化钠作为防腐剂被加入。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
B Pomierny et al.
Neuromolecular medicine, 26(1), 35-35 (2024-08-24)
Glutamate (Glu) is a major excitatory neurotransmitter in the brain, essential for synaptic plasticity, neuronal activity, and memory formation. However, its dysregulation leads to excitotoxicity, implicated in neurodegenerative diseases and brain ischemia. Vesicular glutamate transporters (VGLUTs) regulate Glu loading into
Selective cortical VGLUT1 increase as a marker for antidepressant activity.
Moutsimilli L, et al.
Neuropharmacology, 49(6), 890-900 (2005)
Molecular and functional analysis of a novel neuronal vesicular glutamate transporter.
Bai L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(39), 36764-36769 (2001)
Lentiviral delivery of a vesicular glutamate transporter 1 (VGLUT1)-targeting short hairpin RNA vector into the mouse hippocampus impairs cognition.
King M V, et al.
Neuropsychopharmacology, 39(2), 464?476-464?476 (2014)
Jozef Mizera et al.
Nutrients, 14(11) (2022-06-11)
A high-calorie diet has contributed greatly to the prevalence of overweight and obesity worldwide for decades. These conditions also affect pregnant women and have a negative impact on the health of both the woman and the fetus. Numerous studies indicate