Merck
HPA011562
Sigma-Aldrich
抗-TOMM20 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-线粒体 20 kDa 外膜蛋白 兔抗, 抗-线粒体外膜受体 Tom20 兔抗, 抗-线粒体输入受体亚基 TOM20 同源物 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
mouse, human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
KRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDV
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TOMM20(9804)
一般描述
线粒体外膜转位酶 20(TOMM20)定位于人类染色体 1q42.3。包含 N 端疏水跨膜(TM)片段和位于细胞质的 C 端结构域。TOMM20 还具有富含谷氨酰胺的酸性区域和三角形四肽重复序列(TPR)。
免疫原
线粒体输入受体亚单位 TOM20 同源重组蛋白表位标签 (PrEST)
应用
兔抗TOMM20 抗体可用于:
  • 蛋白质印迹
  • 共聚焦激光显微镜
  • 免疫荧光
兔抗TOMM20抗体属Prestige 抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
TOMM20 通过其 N 末端域锚定在线粒体外膜上。C 末端区域作为线粒体前体蛋白受体。三角形四肽重复序列(TPR)介导蛋白-蛋白相互作用。TOMM20 与 α-突触核蛋白相互作用,抑制线粒体蛋白导入。这种异常的相互作用与帕金森病的发病机制有关。
TOMM20(线粒体外膜转位酶20,translocase of outer mitochondrial membrane 20)是一种参与胞质蛋白输入现象的主要线粒体蛋白受体。它位于螺旋神经节神经元(spiral ganglia neuron)的细胞质中。它可作为蛋白质输入复合物(protein import complex )的亚基,用于识别特定的细胞质蛋白质并将其转运至线粒体外膜。研究表明TOMM20可作为各种癌症中鉴定线粒体质量和氧化磷酸化的生物标志物。
特点和优势
Prestige抗体® 是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST72221
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 值为 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Zhaoying Yang et al.
Journal of cell science, 131(1) (2017-11-22)
Mitochondria-ER contact sites (MERCs) enable communication between the ER and mitochondria and serve as platforms for many cellular events, including autophagy. Nonetheless, the molecular organization of MERCs is not known, and there is no bona fide marker of these contact
Structural basis of presequence recognition by the mitochondrial protein import receptor Tom20
Abe Y, et al.
Cell, 100(5), 551-560 (2000)
Silveli Suzuki-Hatano et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-25)
Barth syndrome (BTHS) is a rare, X-linked, mitochondrial disorder caused by mutations in the gene encoding tafazzin. BTHS results in cardiomyopathy, muscle fatigue, and neutropenia in patients. Tafazzin is responsible for remodeling cardiolipin, a key structural lipid of the inner
alpha-Synuclein binds to TOM20 and inhibits mitochondrial protein import in Parkinson?s disease
DiM, et al.
Science Translational Medicine, 8(342), 342-342 (2016)
Ciprofloxacin impairs mitochondrial DNA replication initiation through inhibition of Topoisomerase 2
Hangas A, et al.
Nucleic Acids Research, 46(18), 9625-9636 (2018)