Merck
A702000
Sigma-Aldrich
rA(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.51
方案
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
孔径
1000 Å
容量
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
储存温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)