Key Documents
G211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H60N7O10P
分子量:
913.99
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.51
化驗
≥98.0% (reversed phase HPLC)
品質等級
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3