About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH(NH2)CO2Na · H2O
CAS号:
分子量:
173.10
Beilstein:
6101944
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
推荐产品
产品名称
L -天冬氨酸 钠盐 一水合物, ≥98% (TLC)
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
颜色
white
SMILES字符串
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
InChI key
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
基因信息
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
天冬氨酸是非必需氨基酸。L-天冬氨酸是一种二羧基氨基酸,参与神经细胞蛋白的合成。它还会刺激神经细胞膜的去极化。L-天冬氨酸是转氨反应中的胺供体。
应用
L-天冬氨酸钠盐一水合物已用作结晶储备溶液的成分。
生化/生理作用
L-天冬氨酸在血脑屏障上的选择性流出控制了脑中L和D天冬氨酸的水平。大脑中L-天冬氨酸水平的增加可导致兴奋性神经毒性。最近的研究突出了L-天冬氨酸的外消旋化是在确定D:L比率之后以估算个体的年龄。
快速突触兴奋的主要神经递质。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Design and characterization of erwinia chrysanthemi l-asparaginase variants with diminished l-glutaminase activity
Nguyen HA, et al.
The Journal of biological chemistry, 291(34), 17664-17676 (2016)
Molecular interactions of some non-essential amino acids in aqueous solutions of 1-methylimidazolium chloride at different temperatures
Gaba R, et al.
Journal of Molecular Liquids (2019)
The Biological Effects of Glutamic Acid and Its Derivatives (2012)
Structural insight into substrate selectivity of Erwinia chrysanthemi l-Asparaginase
Nguyen HA, et al.
Biochemistry, 55(8), 1246-1253 (2016)
Age estimation of living Indian individuals based on aspartic acid racemization from tooth biopsy specimen
Manu Rastogi
Journal of Forensic Sciences, 9(2), 83-90 (2017)