Merck
A4566
Sigma-Aldrich
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride
protease substrate, ≥99.0% (TLC), powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N6O3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
367.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.83
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride, protease substrate
质量水平
方案
≥99.0% (TLC)
表单
powder
溶解性
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N6O3.ClH/c13-10(2-1-7-16-12(14)15)11(19)17-8-3-5-9(6-4-8)18(20)21;/h3-6,10H,1-2,7,13H2,(H,17,19)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
KBODDOUNTSALJF-PPHPATTJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
p-Nitroanilides derivatives of amino acids are mostly used as chromogenic substrates for measuring the activity of proteolytic enzymes.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)