生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light yellow
mp
≥199.0 °C
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用方式
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI 密鑰
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... DHFRP1(573971) , KCNH1(3756)
rat ... Dhfr(24312)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.