Merck
92001
Sigma-Aldrich
Ampliflu Red“即用型”试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352108
NACRES:
NA.32
表单
powder
质量水平
荧光
λex 571 nm; λem 585 nm
储存温度
2-8°C
一般描述
用于轻松制备 Ampliflu Red 过氧化物酶底物工作溶液。包括预称重的小瓶 Ampliflu Red 和溶剂 (DMSO)。
法律信息
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 90101Ampliflu Red, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1化学品安全说明书
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)