Merck
81609
Supelco
聚(苯乙烯磺酸钠盐)
analytical standard, for GPC, 17,000
别名:
聚(苯乙烯磺酸钠)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
for GPC
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~16900
Mw ~16800
技术
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
聚苯乙烯磺酸钠可用于低湿度传感器的制造,由聚苯乙烯磺酸钠和聚烯丙胺盐酸盐在石英晶体微天平金电极上逐层自组装成多层薄膜。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition: ScholarlyBrief
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition (2012)