76559
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥97.0% (TLC)
别名:
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester monoammonium salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol ammonium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, β-oleoyl-γ-palmitoyl ammonium salt, PG(16:0/18:1(9Z)), POPG-NH4
About This Item
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
方案
≥97.0% (TLC)
表单
solid
溶解性
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
官能团
ester
脂质类型
phosphoglycerides
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C40H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);1H3/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI key
WFYVYFVKHCDATR-XQYKCTAGSA-N
应用
包装
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3