等級
for molecular biology
產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (T)
形狀
crystals
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH值
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3