Merck
69244
Sigma-Aldrich
Mant-GDP 三乙铵盐 溶液
≥95.0% (HPLC)
别名:
2′/3′- O -( N -甲基邻氨基苯甲酰基)鸟苷 5′-二磷酸 三乙铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22N6O12P2 · xC6H15N
分子量:
576.35 (free acid basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.0-8.0
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
相关类别
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)