Merck
59937
Sigma-Aldrich
D-肌醇-1-单磷酸酯 二钾盐
≥96% (HPLC)
别名:
D-myo-肌醇-1-磷酸 二钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11K2O9P
分子量:
336.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥96% (HPLC)
表单
solid
颜色
white
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14;;/h1-11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
HODLUYREWASOIA-PKBSSWBPSA-L
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)