Merck
所有图片(4)
主要文件
05470
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.27
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
bovine
方案
≥98.0% (GE)
表单
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
包装
glass bottle of
技术
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH值(酸碱度)
4.8-7.5
溶解性
H2O: slightly soluble
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
痕量阳离子
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
基因信息
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
牛血清白蛋白已被用于量化粗酶提取物中的蛋白质。[1][2]它也被用作线粒体成像的阻断剂。[3]
白蛋白(来自牛血清)可用于电子显微镜和免疫电子显微镜。[4]也可用于新生大鼠心室肌细胞的分离培养。[5]
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
牛血清白蛋白也称为 BSA 或组分 V,是从奶牛中分离的蛋白质。BSA 可以在聚-l-赖氨酸(PLL) 处理和未处理的微孔中阻断酶联免疫吸附测定(ELISA) 中的空位结合位点。[6]它还可以引发胰岛素依赖型糖尿病。[7]
包装
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
制备说明
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
其他说明
综述[8]
销售限制可能适用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Glucagon-like peptide-1 inhibits vascular smooth muscle cell dedifferentiation through mitochondrial dynamics regulation
Torres G, et al.
Biochemical Pharmacology, 104(1), 52-61 (2016)
In vitro digestibility of specific dsRNA by enzymes of digestive tract of shrimp Litopenaeus vannamei
Alvarez-Sanchez AR, et al.
Revista MVZ Cordoba, 22(2), 5867-5880 (2017)
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
Effect of dietary chitin on digestive enzyme activity, growth and survival of Macrobrachium tenellum juvenile prawns
Santos-Romero RB, et al.
Latin American Journal of Aquatic Research, 45(1), 130-138 (2017)
J D Marsh et al.
Circulation, 98(3), 256-261 (1998-08-11)
The role of androgens in producing cardiac hypertrophy by direct action on cardiac myocytes is uncertain. Accordingly, we tested the hypothesis that cardiac myocytes in adult men and women express an androgen receptor gene and that myocytes respond to androgens
相关内容
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.