产品线
BioUltra
方案
≥99.5% (NT)
表单
powder or crystals
旋光性
[α]20/D +14.0±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
灼烧残渣
≤0.05%
缺失
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
颜色
colorless to white
pH值(酸碱度)
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
314.5 °C
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
应用
detection
SMILES字符串
C[C@H](N)C(O)=O
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
- 基于3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基溴化四唑(MTT)和可生物降解聚酯酰胺的细菌污染检测用显色指示剂。: 该研究开发了一种含有L-丙氨酸的可生物降解聚酯酰胺,该化合物和MTT一起可用于检测细菌污染,研究突出了其在健康相关应用中的潜力(Franco et al., 2024).
- 评估男性和女性阿洛酮糖氨基酸补水饮料每日摄入量的安全性和耐受性的随机试验。: 研究了补充L-丙氨酸和其它氨基酸的日常补水饮料(hydration beverage)的摄入量对人体水合和营养吸收的影响,强调其安全性和有效性(Bloomer et al., 2024)。
- 运动平均偶极耦合的NMR测量方法比较。: 该研究利用L-丙氨酸样品来比较测量偶极耦合的NMR方法,有助于改进NMR光谱技术(Southern et al., 2024)。
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门