Merck
00541
Sigma-Aldrich
钌红
for microscopy, 85.0-115.0% (calc. on dry basis, AT)
别名:
氨化氯氧化钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS号:
分子量:
786.35
顏色索引編號:
77800
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
for microscopy
品質等級
化驗
85.0-115.0% (calc. on dry basis, AT)
形狀
powder
雜質
~5% water
溶解度
water: 10 mg/mL, clear to turbid
εmax
≥150 at 529-539 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
InChI 密鑰
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钌红是一种无机阳离子染料。它也被称为氨化氯氧化钌。它是一个大型配位络合物,由三个通过桥氧连接的金属原子和多个胺配体组成。
應用
钌红适用于在光学显微镜下对果胶进行染色。它还用于通过采用阿尔新蓝双色染色法对糖胺聚糖进行染色。它作为一种典型的碱性染料,在较高pH下对细胞核、尼氏物质、软骨基质和肥大细胞颗粒进行染色。其他涉及光学显微镜的应用包括染色树脂包埋材料。钌红是细菌糖萼固定剂的重要成分。
抑制线粒体 Ca2+ 单向传递体;辣椒素拮抗剂;阻断 VR1 香草素受体偶联离子通道。
生化/生理作用
钌红抑制线粒体钙Ca2+转运体。它是一种已知的辣椒素拮抗剂。此外,已知它能阻断VR1类香草素受体偶联的离子通道。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3