Merck
F7503
Sigma-Aldrich
甲酰胺
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
别名:
C1 酰胺, 氨基甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCONH2
CAS号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
reagent
质量水平
蒸汽密度
1.55 (vs air)
蒸汽压
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
产品线
ReagentPlus®
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
932 °F
expl. lim.
2.7-19 %
技术
hybridization: suitable
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
pH值(酸碱度)
4-10 (20 °C, 200 g/L)
沸点
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
甲酰胺是一种极性溶剂,主要用于树脂和增塑剂。它可以由一氧化碳和氨直接合成。
应用
甲酰胺可作为溶剂用于:
  • 通过二磷酸二氢二钠与三烷基氯硅烷的反应合成四(三烷基硅基)二磷酸。
  • 叠氮化物与末端炔之间的 Cu/C 催化环加成反应,以合成三唑。
甲酰胺可使核酸双螺旋不稳定,通常可以 50% 的浓度,用于需要较低杂交温度的杂交实验。
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
305.6 °F
闪点(°C)
152 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The crystal structure of formamide.
Ladell J and Post B.
Acta Crystallographica, 7(8-9), 559-564 (1954)
Microwave spectrum, structure, dipole moment, and quadrupole coupling constants of formamide.
Kurland RJ and Wilson Jr EB.
J. Chem. Phys. , 27(2), 585-590 (1957)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 19(2), 130-130 (1938)
The dynamics of liquid formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, and N,N-dimethylacetamide. A dielectric relaxation study.
Barthel J, et al.
Journal of Molecular Liquids, 98, 51-69 (2002)
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
G Sarkar et al.
Nucleic acids research, 18(24), 7465-7465 (1990-12-25)