等級
Molecular Biology
品質等級
蒸汽密度
1.55 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
932 °F
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
技術
hybridization: suitable
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
pH值
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
溶解度
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI 密鑰
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Useful as an ionizing solvent. Absorbance (0.5 M): ≤0.08 at 260 nm; ≤0.03 at 280 nm. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques. Supplied as deionized.
應用
甲酰胺可使核酸双螺旋不稳定,通常可以 50% 的浓度,用于需要较低杂交温度的杂交实验。
警告
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C