等級
ACS reagent
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽壓力
44.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥96%
形狀
liquid
自燃溫度
1004 °F
expl. lim.
57 %
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
pH值
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
溶解度
water: miscible
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfite (SO32-): passes test
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
應用
sample preparation
SMILES 字串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI 密鑰
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- Co-Nx-催化一锅还原胺化反应,以合成仲胺。
- 多环和杂环硝基芳烃的光还原,形成相应的胺。
- 烯烃的 Pd 催化化学选择性氢化反应,形成饱和烃。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
121.1 °F - closed cup
閃點(°C)
49.5 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.