Merck
342890
Sigma-Aldrich
二氧化硅
−325 mesh, 99.5% trace metals basis
别名:
方石英, 石英, 砂石, 硅石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.5% trace metals basis
形狀
powder
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
粒徑
−325 mesh
mp
1610 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
SiO2主要用作具有良好热机械性质的基质材料,可用于各种应用,包括:气相沉积、相沉积、原子力显微镜探针(AFM)、旋转涂覆、电子设备。
其他說明
其可能含有吸附的H2O和CO2,这些组分可通过在>900°C下煅烧除去