Merck
63136
Sigma-Aldrich
硫酸镁
puriss. p.a., drying agent, anhydrous, ≥98.0% (KT), powder (very fine)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MgSO4
CAS号:
分子量:
120.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
drying agent
puriss. p.a.
品質等級
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (KT)
形狀
powder (very fine)
損耗
≤2% loss on ignition, 600 °C
pH值
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤40 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤400 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸镁是一种无水镁盐。
應用
无水硫酸镁可在有机合成中用作干燥剂。由于其对水的高亲和性,无水硫酸镁可在后处理过程中去除有机提取物中的微量溶解水。它也可用作离线超临界流体萃取方法的干燥剂。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Comparison of magnesium sulfate and sodium sulfate for removal of water from pesticide extracts of foods
Schenck FJ, et al.
Journal of Sulfur Chemistry, 85, 1177-1180 (2002)
Development of an improved method to extract pesticide residues in foods using acetontrile with magnesium sulfate and chloroform
Liu G, et al.
Journal of Chromatography A, 1218, 1429-1436 (2011)
Validation of Analytical Method for Determination of 352 Pesticide Residues in Soil by LC- MS/MS.
El-Gohary AA.
Middle East Journal of Applied Sciences, 4(3), 589-599 (2014)
Evaluation of drying agents for off-line supercritical fluid extraction
Burford MD, et al.
Journal of Chromatography A, 657, 413-427 (1993)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)