Merck
433314
Sigma-Aldrich
焦磷酸
technical grade
别名:
二磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2P(O)OP(O)(OH)2
CAS号:
分子量:
177.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
technical grade
品質等級
化驗
≥94% (by NaOH, titration)
形狀
liquid
solid
waxy solid
技術
ion chromatography: suitable
雜質
≥20% H3PO4
SMILES 字串
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI 密鑰
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
焦磷酸(二磷酸)可用于以下工艺:
  • 作为化学活化剂用于皮革废料制备活性炭。
  • 对羟基磷灰石钙进行表面改性,以改善其表面功能性。
  • 修饰表面铝酸锶纳米粒子在超长时间活体成像中的潜在应用。
  • 二(二异丙胺)二氢二磷酸三水合物 (DIPAP) 的合成。
  • 新型 3-甲氧基苄基铵阳离子二磷酸盐的合成。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Persistent luminescent nanoparticles for super-long time in vivo and in situ imaging with repeatable excitation.
Sun M, et al.
Journal of Luminescence, 145, 838-842 (2014)
Surface modification of calcium hydroxyapatite with pyrophosphoric acid.
Tanaka H, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 269(2), 358-363 (2004)
Preparation and characterization of activated carbon from leather waste microwave-induced pyrophosphoric acid activation.
Kong J, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 104, 710-713 (2013)
Structure of synthetic calcium hydroxyapatite particles modified with pyrophosphoric acid.
Tanaka H, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 283(2), 609-612 (2005)
The effects of surface treatments of the substrates on high-quality GaN crystal growth.
Fujimori T, et al.
Journal of Crystal Growth, 372, 73-77 (2013)