Merck
402842
Sigma-Aldrich
乙酸丁酯
ACS reagent, ≥99.5%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
蒸汽密度
4 (vs air)
蒸汽壓力
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
790 °F
expl. lim.
7.6 %
技術
tissue processing: suitable
雜質
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
≤0.2% C4H9OH
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.394 (lit.)
pH值
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸丁酯是乙酸的丁酯。它以四种异构体形式存在:乙酸丁酯、-乙酸丁酯、 乙酸丁酯和 -乙酸丁酯。本品为无色的宜人嗅液。
乙酸丁酯(BA, n -乙酸丁酯)是一种酯类物质,通常用作化妆品和制药行业的有机溶剂,以及食品工业中的调味剂。 报道的合成方法之一是可膨胀石墨 (EG) 催化乙酸与丁醇的酯化反应。采用 TiO 2 、Pt/TiO 2 和 WO 3 /TiO 2 催化剂,研究了气相光催化分解乙酸丁酯的反应。BA 是一种可能的生物燃料添加剂。
應用
醋酸丁酯可用于从土壤提取物中提取铝-羟基喹啉络合物,用于分光光度法和荧光法测定铝。也可用于从矿石中提取痕量金,然后用火焰原子吸收光谱法测定。
醋酸丁酯已被用于制备用于免疫组织化学 (IHC) 和免疫荧光 (IF) 染色的睾丸组织和细胞培养物。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
访问文档库
Determination of trace gold in ores by butyl acetate extraction and flame atomic absorption spectrometry.
Shan XG and Lin YF.
Metallurgical Analysis, 3, 016-016 (2011)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
The spectrophotometric and fluorometric determination of aluminum with 8-hydroxyquinoline and butyl acetate extraction.
Bloom PR, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 42(5), 713-716 (1978)