等级
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
方案
70.0-72.0%
表单
liquid
杂质
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
灼烧残渣
≤0.003% (as SO4)
密度
1.670 g/cm3
痕量阴离子
chlorate (ClO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
痕量阳离子
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.02 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- 通过天然石墨的电化学氧化合成氧化石墨。
- 作为氧化反应的反应介质。
- 通过邻胺苯硫酚与乙醛的缩合反应为合成 2-取代苯并噻唑类衍生物制备高氯酸功能化聚苯胺(HClO4/PANI)催化剂的搀杂剂。
也可用于以下用途:
- 以二氧化硅负载高氯酸(HClO4-SiO2)为催化剂,通过 2-萘酚、芳香族醛和乙腈的缩合反应合成氨基烷基萘酚。
- HClO4-SiO2 用于 2-氨基芳基酮与羰基化合物的弗瑞德兰德喹啉合成。
- 以氧化铝负载型高氯酸(Al2O3-HClO4)为催化剂合成 α-(α-氨基苯)-β-萘酚。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
靶器官
Thyroid
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.