Merck
255599
Sigma-Aldrich
氯化钴 六水合物
ACS reagent, 98%
别名:
氯化钴 六水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CoCl2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
237.93
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
方案:
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
等级:
ACS reagent
表单:
powder, crystals or chunks
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽压
40 mmHg ( 0 °C)
方案
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
表单
powder, crystals or chunks
反应适用性
reagent type: catalyst
core: cobalt
杂质
≤0.01% insolubles
痕量阴离子
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Zn: ≤0.03%
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
六水氯化钴(II),也称为六水氯化钴,是钴和氯的水合形式。它是由八面体配合物组成的结晶固体,其中Co2+离子的配位多面体包括4个H2O分子和2个Cl离子。六水氯化钴极易溶于水,通常用作各种有机合成的催化剂,如苯并咪唑和双香豆素衍生物的合成。
应用
六水合氯化钴(II)可作为催化剂用于:
  • 苯乙烯与 N-羟基邻苯二胺双氧化合成相应的醇类和酮类。
  • 伯胺与亚胺的氧化偶联。
  • 吲哚与活化烯烃发生弗里德尔-克拉夫茨反应,以合成 β-吲哚酮。
  • β-胺酮和 β-胺酯的合成。
  • 酰基氯化物与二硒化物或二硫化物的反应,以合成硒醇和硫醇酯。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst
Abu K T, et al.
Synthetic Communications, 39, 2339-2346 (2009)
Cobalt (II) Chloride Hexahydrate as an Efficient and Inexpensive Catalyst for the Preparation of Biscoumarin Derivatives.
Mohammad Reza N, et al.
Advances in Chemistry, 1-6 null
Preparation of PVDF nanofiber composites for hydrogen generation from sodium borohydride.
Chinnappan A, et al.
Energy, 36(2), 755-759 (2011)
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst.
Khan AT, et al.
Synthetic Communications, 39(13), 2339-2346 (2009)
CoCl2. 6H2O crystal growth and its spectral characteristics
Diana Sergeevna M, et al.
Optical Materials, 144, 114339-114339 (2023)