Merck
217557
Sigma-Aldrich
乙酸铜 一水合物
greener alternative
ACS reagent, ≥98%
别名:
醋酸铜 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cu(CO2CH3)2 · H2O
CAS号:
分子量:
199.65
Beilstein:
3730548
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
6.8 (vs air)
化驗
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
形狀
crystalline powder
lumps and powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: copper
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤0.01% insolubles
pH值
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.01%
環保替代類別
SMILES 字串
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品具有增强催化作用。点击此处以获取更多信息。
應用
作为更环保的烷基化试剂的醇类活化催化剂
在低催化剂负载量的纯条件下,铜催化的胺好氧氧化为亚胺
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash