Merck
201030
Sigma-Aldrich
四氧化锇
ReagentPlus®, 99.8%
别名:
“锇酸", 氧化锇(VIII)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OsO4
CAS号:
分子量:
254.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
蒸汽密度
8.8 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
7 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99.8%
形狀
crystalline
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI 密鑰
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氧化锇(OsO4)被广泛用作各种有机反应的催化剂。已有报道称,OsO4 的立体化学方面辅助了烯丙醇及其衍生物的氧化反应。它与烯烃的反应已得到研究。它作为催化剂,通过与碱性介质中的六氰基铁(III)酸钾反应,参与氧化氟喹诺酮类。该氧化反应的动力学已被研究。
應用
四氧化锇可用于以下过程:
  • 促进链烯醇的内酯化反应,生成内酯。
  • 以过氧化硫酸氢钾为氧化剂,介导烯烃的选择性氧化裂解,生成相应的酮或羧酸。
  • 在手性胺存在下,催化单-反-二取代和三取代烯烃的双羟基化反应,形成具有高对映选择性的1,2-二醇。
四氧化锇可用作空间位阻烯烃羟基化反应的催化剂。
显微镜细胞观察中广泛使用的氧化剂。促进碳纳米管中石墨烯层的氧化裂解,从而有可能在富勒烯碳笼结构上打开“窗口”。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Osmium tetroxide-promoted catalytic oxidative cleavage of olefins: an organometallic ozonolysis.
Travis BR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(15), 3824-3825 (2002)
Highly enantioselective dihydroxylation of olefins by osmium tetroxide with chiral diamines.
Nakajima M, et al.
Tetrahedron, 49(47), 10793-10806 (1993)
Direct Lactonization of Alkenols via Osmium Tetroxide-Mediated Oxidative Cleavage.
Schomaker JM, et al.
Organic Letters, 5(17), 3089-3092 (2003)
Hwang, K.C.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 173-173 (1995)
Asymmetric induction in the reaction of osmium tetroxide with olefins.
Hentges SG and Barry Sharpless K.
Journal of the American Chemical Society, 102(12), 4263-4265 (1980)