蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
等級
puriss.
化驗
99.0-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
形狀
viscous liquid
自燃溫度
698 °F
品質
anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
expl. lim.
2.6-11.3 %
技術
IR spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
雜質
≤1.0% water (Karl Fischer)
燃燒殘留物
≤0.01% (as SO4)
折射率
n20/D 1.470-1.475
n20/D 1.474 (lit.)
pH值
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.2580-1.2644 g/mL at 20 °C
≥1.257 g/mL at 25 °C
1.25 g/mL (lit.)
正離子痕跡
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
適合性
complies for reaction against H2SO4
passes test for identity (IR)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
- 一种在结核分枝杆菌和鸟分枝杆菌的细胞培养中的补充剂。
- 一种设计酶法生物燃料电池中的燃料。
- 一种含有4-HCCA及3-氨基-喹啉并用于中性及酸性多糖分析的液体复合基质。
- 一种用于快速原子轰击质谱的基质。
- 可作为液体基质用于基于 MALDI(基质辅助激光解吸电离质谱)分析的定量研究。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup