等級
for molecular biology
品質等級
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
viscous liquid
自燃溫度
698 °F
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
燃燒殘留物
≤0.1%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
pH值
5.5-8 (25 °C, 5 M in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
溶解度
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.25 g/mL (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
OCC(O)CO
&lambda ;
5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.07
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
- 结核分枝杆菌和 鸟分枝杆菌 细胞培养过程中的补充剂。
- 酶生物燃料电池设计过程的燃料。
- 在分析中性和酸性聚糖时,与4-HCCA和3-氨基喹啉一起作为液体复合基质。
- 作为快速原子轰击质谱的基质。
- 作为MALDI(基质辅助激光解吸/电离质谱)分析定量研究的液体基质。
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves